Imprimer
VWR®, Single-Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-2896EA 221 EUR
613-2896 613-2898 613-7102 613-7103 613-7104 613-7105 613-7106 613-7107 613-7108 613-7109 613-7110
VWR®, Single-Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes légères de la gamme Standard offrent exactitude et précision. Leurs caractéristiques ergonomiques, telles que la forme profilée de la poignée et le système de ressort souple, permettent un pipetage fluide et sans effort, même pendant de longues périodes d'utilisation.
  • Système de hauteur d'éjecteur facilement réglable pour s'adapter à pratiquement toutes les marques de pointes
  • Résistant aux UV et entièrement autoclavable
  • Système de recalibrage facile et rapide
  • Arbre à code couleur pour une identification facile du volume
  • Version 5000 et 10000 μ
En savoir plus