Imprimer
VWR® Ultra-High Performance, Single-channel pipettes, mechanical, variable volume
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-1489EA 345 EUR
613-1489 613-7063 613-7064 613-7065 613-7066 613-7067 613-7068 613-7069 613-7078 613-7079 613-7080 613-7081
VWR® Ultra-High Performance, Single-channel pipettes, mechanical, variable volume
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes ultra haute performance VWR® offrent une précision, une exactitude, ainsi qu'une ergonomie, une légèreté et une durabilité éprouvées.
  • Réduction des forces exercées sur le piston
  • Compatibles avec les pointes universelles
  • Molette de réglage du volume à verrouillage automatique
  • Éjection de la pointe par levier et code couleur pour l'identification du volume
  • Étalonnage et entretien aisés en interne
  • Entièrement autoclavables