Imprimer
VWR®, Support pour pipettes, rotatif
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-6077EA 122 EUR
613-6077 612-6117
VWR®, Support pour pipettes, rotatif
Portoirs pour pipettes
Ce portoir carrousel pour pipettes, en ABS, peut contenir jusqu'à 8 pipettes monocanal, 4 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux types de pipettes.
  • Base lestée permettant de retirer ou de remplacer facile les pipettes d'une seule main
  • Les pipettes sont maintenues en position verticale pour éviter toute contamination
  • La tête du portoir est rotative, ce qui est pratique pour sélectionner ou stocker des pipettes
  • Poignée à accès rapide permettant de déplacer le portoir pour pipettes (chargé ou vide)
  • Unité non autoclavable, mais pouvant être
En savoir plus