Imprimer
VWR®, Pointes de distribution universelles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-1032EA 0 EUR
613-1032 613-1033 613-5867 613-5868 613-5869 613-5870 613-5871 613-5872 613-5873 613-5874 613-5875 613-5877 613-5878 613-5879 613-5880 613-5881 613-5882 613-5883 613-5884
VWR®, Pointes de distribution universelles
Pointes de pipettes
En utilisant la méthode de déplacement positif, ces pointes fonctionnent bien pour les liquides infectieux et volatiles, car le liquide ne sera jamais en contact avec l’instrument, ce qui évite toute contamination.
  • Compatibles avec: VWR® Stepper and Stepper Pro, Ritter Ripette®, and Ripette® pro, Brand HandyStep®, HandyStep® electronic and HandyStep® touch*, Eppendorf® Multipette® 4780, Multipette® plus, Gilson Repetman®, EasyStep, Minilab 100/101, STEPMATE Handrop (* without activated display/tip recognition)
  • Conception durable à base de résines vierges
En savoir plus