Imprimer
Multipacks, Tacta®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
LH-729670 LH-729671 LH-729672 LH-729673 LH-729674 LH-729675 LH-729676 LH-729677
613-5626EA 1110 EUR
613-5626 613-5627 613-5628 613-5629 613-5630 613-5631 613-5632 613-5633
Multipacks, Tacta®
Pipettes Pipetteurs
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
  • Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
  • Éjection d’embouts contrôlée et douce
  • Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipackEn savoir plus