Imprimer
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-5254EA 911 EUR
613-5254 613-5255 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) de VWR® sont exactes et précises. Les nouvelles fonctionnalités ergonomiques garantissent un pipetage confortable même en cas d'utilisation prolongée.
  • Réduction significative de la force exercée sur le piston
  • Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
  • Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
  • Tige conique et éjecteur « Easy Grip » ajustable permettant l'adaptation aux pointes universelles
  • Repose-doigt plus grand pour un pipetage pratique
  • Entièrement autoclavables