Imprimer
Pointes de pipettes spéciales, Finntip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 60 EUR
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Pointes de pipettes spéciales, Finntip™
Pointes de pipettes
En PP haute qualité, autoclavables.
  • Finntip™ Extended (200 et 1000 µl): Pointe conique longue, adaptée aux tubes profonds et flacons à col étroit
  • Finntip™ Wide: Pointes à large orifice pour le pipetage de liquides visqueux et suspensions fragiles de cellules ou de macro-molécules, telles que l'ADN génomique, sans fragmentation