Imprimer
VWR®, Pointes de pipette
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
613-0277EA 41.9 EUR
613-0277 613-0265 613-0296 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0738 613-0831 613-0892 613-1634
VWR®, Pointes de pipette
Pointes de pipettes
Ces pointes sont en PP haute qualité, 100% vierge, de qualité médicale. Fabriqués dans des moules de la plus haute qualité, ces embouts peuvent être utilisés chaque fois que le travail exige une norme plus élevée.
  • Conception durable à base de résines vierges
  • Un joint large garantit que les embouts se scellent facilement et uniformément sans fuite
  • Garanti sans ADN détectable, DNase/RNase, endotoxines et métaux lourds
  • Testé pour la contamination par endotoxine (pyrogène)
  • Les résines sont pré-testées pour la contamination par les métaux
  • Pourboires gradués
En savoir plus