Imprimer

Burettes à zéro automatique de Dr. Schilling, Schellbach

Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 122 EUR
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Burettes à zéro automatique de Dr. Schilling, Schellbach
Burettes
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.

  • Bande photophore, graduation de couleur bleue
  • Zéro automatique, remplissage rapide par pression sur le flacon, titration précise grâce à la microvis

Avec flacon: 500 ml pour 5 et 10 ml et 1000 ml pour 15, 25 et 50 ml.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR