Imprimer
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-5602EA 2.3 EUR
612-5602 612-5604 612-5639 612-5658 612-5659 612-5665 612-5666 612-5667
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Éprouvettes Éprouvettes graduées
PP, translucide, forme haute, classe B.
  • Large base hexagonale pour une meilleure stabilité
  • Les graduations sont calibrées dans le moule pour la précision et l’uniformité
  • Résistent à des températures de 0 à 121 °C
  • Très bonne résistance chimique
  • Résine conforme aux exigences de la norme américaine de la FDA 21 CFR
Certifications: DIN 12681/ISO 6706