Imprimer
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-5504EA 110 EUR
612-5504 612-5505 612-5506 612-5507 612-5521 612-5522 612-5523 612-5539 612-5540 612-5541 612-5542 612-5543 612-5544 612-5545 612-5546 612-5547 612-5548 612-5826 612-5827 612-5828 612-5833 612-5830 612-5834 612-5835 612-5831 612-5836 612-5829 612-5837 612-5832
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS, transparentes, graduées, stériles ou non stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS (polystyrène à usage universel), conformément à la norme USP, classe VI.
  • Sans DNase/RNase, non pyrogènes, non cytotoxiques, non hémolytiques
  • Conformes à l’exigence BST/TSE; sans latex
  • Graduations jaugées, pour une distribution précise à ±2 %
  • Les pipettes suivent un code couleur en fonction de leur faisceauvolume
  • Pipettes stériles: stérilisées par irradiation
  • Avec un numéro de lot imprimé à des fins
En savoir plus