Imprimer
Cuves macro à usage unique
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
759030 759035 759125 759128
612-5888EA 22.2 EUR
612-5888 612-5889 612-5503 612-5778
Cuves macro à usage unique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves en plastique à usage unique pour la gamme UV/visible.
  • Parcours optique net et propre
  • Fabrication en conditions de salle propre contrôlées
  • Transparentes aux UV proposées comme alternative aux cuvettes fragiles en verre ou quartz
Conçues pour de nombreuses applications en spectroscopie par fluorescence.
Cdt: Entièrement automatique (sans contact humain) et groupé par numéro de cavité de moule pour assurer la plus faible variation du coefficient d'extinction.