Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, BLAUBRAND® ETERNA
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 117 EUR
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, BLAUBRAND® ETERNA
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A, certifiées conformes.
  • Calibrées en contenance (TC, ln)
  • Base hexagonale avec bec verseur
  • Marque circulaire aux valeurs principales de volume, trait circulaire et inscriptions de couleur brune ETERNA
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Informations de commande: Livrées avec un certificat de lot. Les éprovettes graduées sont également disponibles avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat de calibration DAkkS.