Imprimer
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 117 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A, conformité certifiée.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Trait de jauge aux graduations, marques et inscriptions majeures, avec inscription très contrastée en émail bleu
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Informations de commande: Fournies avec un certificat de lot. Des éprouvettes sont également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS.