Imprimer
VWR®, Pipettes jaugées, deux traits de jauge, classe AS
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-4775EA 33.2 EUR
612-4775 612-4776 612-4777 612-4778 612-4779 612-4780 612-4781 612-4782 612-4783 612-4784
VWR®, Pipettes jaugées, deux traits de jauge, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
Verre borosilicaté 9.1.
  • Étalonnées pour la distribution (TD, Ex)
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur ambrée, pour un fort contraste
Certifications: DIN EN ISO 648
Informations de commande: Identification de lot datée et certificat de lot.