Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation blanche
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2640152 2640153 2640160 2640161 2640165 2640170 2640175 2640178 2640180 2640181 2640185 2640186 2640190 2640193 2640194 2640171
612-1539EA 95.3 EUR
612-1539 612-1540 612-1541 612-1542 612-1543 612-1544 612-1545 612-1546 612-1547 612-1548 612-1549 612-1551 612-1552 612-1553 612-1554 612-4715
Fioles jaugées, classe A, graduation blanche
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, ambré, avec bouchon en PE, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail blanc résistants aux acides et alcalis
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042