Imprimer
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : sur 5
16001-196
612-4466EA 19.9 EUR
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 VWRU16001-196 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Pipettes Pipettes Pasteur
LDPE, usage unique. Ces pipettes incassables « tout-en-un » éliminent les risques éventuels de bris de verre et d'exposition à des matières infectieuses.
  • ne se brisera pas ni ne se cassera
  • Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Peut être scellé, réfrigéré et stérilisé au gaz
  • Pas de jauge à insérer ou retirer
  • Taille uniforme des gouttes
La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison. Les pipettes fonctionnent bien pour les transferts rapides et sûrs deEn savoir plus