Imprimer
VWR®, Pipettes jaugées, un trait de jauge, classe AS
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-4133EA 33.3 EUR
612-4133 612-4129 612-4130 612-4132 612-4134 612-4135 612-4136 612-4137 612-4138 612-4131
VWR®, Pipettes jaugées, un trait de jauge, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
Verre borosilicaté 9.1
  • Étalonnées pour la distribution (TD)
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur ambrée, pour un fort contraste
  • Non disponibles avec un certificat individuel
Certifications: DIN EN ISO 648
Informations de commande: Avec identification par numéro de lot; certificat de lot inclus.