Imprimer
Fioles jaugées, classe B
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
36020 36028 36038 36048 36054 36062 36008
612-4076EA 10.9 EUR
612-4076 612-4077 612-4078 612-4079 612-4080 612-4081 612-3708
Fioles jaugées, classe B
Ballons Fioles jaugées
En PP translucide, avec bouchon en PP.
  • Calibrées en contenance 'In'
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur bleue
  • Les températures jusque +60 °C ne causent pas de dommage quant aux tolérances. Un nettoyage à +60 °C max. est recommandé afin préserver les inscriptions
Tolérances correspondent à la classe B, DIN EN ISO 1042.
*Col large.