Imprimer
VWR®, Éprouvettes de mesure, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-3837EA 68.4 EUR
612-3837 612-3840 612-3838 612-3836 612-3835 612-3834 612-3833 612-3832 612-3839
VWR®, Éprouvettes de mesure, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre borosilicaté 3.3, classe A, forme haute.
  • Calibrées en contenance (TC, In)
  • Pied hexagonal en verre et bec verseur
  • Graduations bleues, avec marquage circulaire aux principaux repères
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
Informations de commande: Numéro de lot et certificat de lot inclus.