Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 46.2 EUR
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, bouchon en PP.
  • Calibrées pour contenir "In"
  • Trait de jauge et inscriptions émaillés bleu pour un bon contraste
  • Marquage DE-M
* In addition to ISO
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: livrées avec un certificat de lot. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS