Imprimer
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, deux traits, classe AS
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
29721 29722 29723 29725 29727 29732 29733 29734 29735 29738
612-2726EA 14.9 EUR
612-2726 612-2727 612-2728 612-2729 612-2730 612-2731 612-4759 612-2732 612-2733 612-2734
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, deux traits, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
En verre AR-Glas®
  • Calibrées en écoulement (TD, Ex)
  • Trait de jauge et inscriptions bleu émaillé pour un bon contraste
  • Livrées avec certificat de lot
DIN EN ISO 648
Certifications: DIN EN ISO 648; marquage DE-M