Imprimer
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
612-2914EA 52.9 EUR
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Pointes de pipettes
Embouts rangés dans des MultiTrays®. Compatible avec la plupart des micropipettes, à l’exception de 612-2913 qui est compatible avec les micropipettes Gilson® et Labmate®. MultiBox® plus est une boîte en PP autoclavable avec couvercle anti-poussière, à charnière et coulissant, qui peut être ouvert complètement ou partiellement. MultiBox® est adaptée à une utilisation avec tous les MultiTrays®.
  • Les embouts se calent fermement sur les cônes de micropipettes, possèdent une forme droite permettant une manipulation optimale, et offrent une rétention de liquides
En savoir plus