Imprimer
Burettes à zéro automatique, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 233 EUR
612-2583 612-2584 612-2585
Burettes à zéro automatique, Nalgene®
Burettes
En acrylique translucide, avec pointe en PMP, robinet et bouchon en TFE, flacon en PE-BD avec bouchon à visser en PP; tube PVC de 1 m.
  • Résiste aux bases et acides minéraux dilués sauf HF et NH₄OH
  • Non conçue pour une utilisation avec de l'alcool ou des solvants organiques
Résistante et idéale pour un usage général dans les écoles, en laboratoire industriel ou sur le terrain.
ASTM E287
Certifications: ASTM E287