Imprimer
Pipettes sérologiques
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
604181_1000 606180_200 607180_200 710180_1000 760180_200 607107_500 710107_1000 604107_1000 768180_100 606107_500 768160_100 607160_200 760160_200 606160_200 604160_1000 710160_1000 760107_200 760160-TRI_100
612-1011EA 228 EUR
612-1011 612-1013 612-1015 612-1012 612-1017 612-1020 612-9107 612-0677 612-1018 612-1019 612-3328 612-3325 612-3327 612-3324 612-3272 612-3323 GREI760107_200 GREI760160-TRI_100
Pipettes sérologiques
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS transparent haute qualité, gradué, stérile.
  • Graduation claire et facile à lire, avec une bande colorée verticale sur les pipettes de 1, 2, 5, 10 et 25 ml
  • Capacité accrue grâce à une graduation négative
  • Insert en coton empêchant les liquides de monter dans le dispositif de pipetage
  • Code couleur conforme aux normes internationales facilitant le choix des pipettes
  • Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain, apyrogène et non cytotoxique
Cdt: Bulk packed in plastic resealable zip sachets, individually wrapped in peelable plastic/paper, orEn savoir plus