Imprimer
Burettes, straight stopcock, Schellbach, FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.0083402G
612-0564EA 77.5 EUR
612-0564
Burettes, straight stopcock, Schellbach, FORTUNA®
Burettes
Borosilicate glass 3.3, class AS.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Schellbach stripe, blue enamel graduations
*Short form
Certifications: EN ISO 385