Imprimer
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, Luer tip
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
7.10221 7.10227 7.10229 7.10233 7.10237 7.10241 7.10244 7.10245 7.10251
612-0311EA 11.2 EUR
612-0311 612-0312 612-0313 612-0314 612-0315 612-0316 612-0317 612-0318 612-0319
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, Luer tip
Seringues Seringues médicales
Cylindre et piston en verre Durobax®, sans aiguille
  • Embout Luer
  • Graduation en brun
  • Autoclavables à +134 °C
Certifications: Conformes ISO 9001
Informations de commande: Fournies en emballage individuel.