Imprimer
VWR®, Poids blocs en fer, classe M2
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
611-8383EA 99 EUR
611-8383 611-8384 611-8385 611-8386 611-8387 611-8388 611-8389 611-8390
VWR®, Poids blocs en fer, classe M2
Poids Poids d'étalonnage
Poids rectangulaires en fonte, magnétisation permanente.
  • Numéro d'identification unique et indélébile, garantissant la traçabilité
  • Peints en gris
  • Cavité d'ajustement fermée par un bouchon en plomb
Certifications: Conformité OIML et accréditation COFRAC.