Imprimer
VWR®, Poids d'étalonnage, classe F1
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
611-8028EA 268 EUR
611-8028 611-8029 611-8033 611-8035 611-8036 611-8037 611-8038 611-8201 611-8202 611-8203 611-8204 611-8205 611-8206 611-8207 611-8208 611-8209 611-8210 611-8211 611-8212 611-8213 611-8214 611-8215 611-8216 611-8217 611-8218 611-8219 611-8220 611-8221 611-8222 611-8039 611-8040 611-8041 611-8042 611-8049 611-8058 611-8071 611-8093 611-8231 611-8232 611-8233 611-8234 611-8235 611-8236 611-8237 611-8238 611-8239 611-8240 611-8241 611-8242 611-8243 611-8244 611-8245 611-8246 611-8247 611-8248 611-8249 611-8250 611-8251 611-8252 611-8094
VWR®, Poids d'étalonnage, classe F1
Poids Poids d'étalonnage
Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli; ces poids sont adaptés aux balances électroniques de précision et de moyenne résolution. Cavités d'ajustement pour les poids supérieurs à 20 grammes.
  • Les poids en fil jusqu'à 500 mg sont en alliage de cobalt
  • Numéro d'identification, garantissant la traçabilité pour tous les poids à partir d'1 g
  • Gravure au laser, pour une meilleure lisibilité des repères
  • Disponibles avec ou sans certificat COFRAC
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifications: Conformes aux recommandations OIML R11En savoir plus