Imprimer
VWR®, Balances de précision Premium
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
611-4801EA 1370 EUR
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR®, Balances de précision Premium
Balances
Une sélection de 36 balances de haut niveau offrant une précision et une répétabilité élevées combinées à un fonctionnement facile et intuitif et à un grand écran tactile pour des applications en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Résultats extrêmement précis (technologie de pesage haut de gamme)
  • Temps de stabilisation rapides
  • Facile à nettoyer
  • Haute résistance chimique
  • Panneau de commande haute résolution, écran tactile et huit langues disponibles
  • Protection contre les surcharges
  • Interface USB de type C évolutive
  • Pesée sous paillasse
  • Transfert
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable