Imprimer
VWR®, Flacons de pesée, en verre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
611-3817EA 13.3 EUR
611-3817 611-3818 611-3819 611-3820 611-3821 611-3822
VWR®, Flacons de pesée, en verre
Flacons Flacons à tare
En verre borosilicaté 3.3, forme basse.
  • Couvercle interchangeable avec bouton de préhension, et joint rodé
  • Plage d'écriture de couleur blanche
  • Résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques