Imprimer
Balances analytiques professionnelles VWR® TA avec écran tactile
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
611-3677EA 2370 EUR
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
Balances analytiques professionnelles VWR® TA avec écran tactile
Balances
Balances analytiques de laboratoire dotées d'un écran tactile couleur de 5 pouces avec des applications avancées et de grandes bases de données pour un pesage professionnel. L'utilisateur dispose d'un accès facile et intuitif aux fonctions de la balance, via des menus interactifs à icônes garantissant un pesage efficace et productif. Les balances peuvent être utilisées par un maximum de 10 utilisateurs différents, chacun disposant de ses propres paramètres personnalisables et d'une protection par mot de passe. Idéal pour les laboratoires exigeant la conformité aux BPL. Tous les modèles ontEn savoir plus