Imprimer
Câbles de mise à la terre, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
R601-01 R603-01 R603-03 R604-01 R605-01 R606-01 R612-01 R612-03 R615-03 R606-05 R607-03
590-0337EA 56.3 EUR
590-0337 590-0338 590-0339 590-0340 590-0341 590-0342 590-0343 590-0344 590-0345 BOHLR606-05 BOHLR607-03
Câbles de mise à la terre, b.safe
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
Pour la mise à la terre de récipients et de composants en matériaux dissipateurs d'électricité statique.
  • Choisissez la connexion à la terre adaptée que nous proposons dans notre gamme de câbles de mise à la terre avec différents connecteurs
  • Des versions personnalisées peuvent être proposées sur demande
  • Accessoires de mise à la terre adaptés aux produits b.safe
La livraison de la cosse à anneau comprend une vis, un écrou et une rondelle.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable