Imprimer
Connexion capillaire, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M512-01
590-0196EA 49.3 EUR
590-0196
Connexion capillaire, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord droit en PTFE, raccordement capillaire des deux côtés (filetage UNF ¹/₄"), avec 2 raccords PFA chacun pour tube Ext.Ø 1,6/2,2/3,2 mm.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Adaptateur pour connecter des capillaires de même taille.