Imprimer
Bouchons à déchets, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M345-05 M340-01 M340-03 M345-01 M345-10 M345-25 M345-35 M350-01 M350-03 M350-40 M351-01 M351-03 M351-25 M353-01 M353-25 M353-35 M355-01 M355-03 M355-25 M355-35 M355-40 M360-01 M360-03 M360-25 M360-35 M360-40 M363-01 M363-03 M363-30 M365-01 M365-03 M371-01 M371-03 M371-25 M383-01 M390-01 M390-03
590-0409EA 109 EUR
590-0409 590-0110 590-0111 590-0112 590-0114 590-0115 590-0116 590-0117 590-0118 590-0119 590-0120 590-0121 590-0122 590-0123 590-0124 590-0125 590-0126 590-0127 590-0128 590-0129 590-0130 590-0131 590-0132 590-0133 590-0134 590-0135 590-0136 590-0137 590-0138 590-0139 590-0140 590-0141 590-0142 590-0143 590-0144 590-0145 590-0146
Bouchons à déchets, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
La collecte sûre des déchets dangereux constitue une partie importante du travail quotidien du laboratoire. Les bouchons de déchets b.safe relient les conduites de déchets de votre HPLC/UHPLC de manière étanche à votre conteneur de déchets. Les bouchons à déchets sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter en toute sécurité à votre conteneur à déchets spécifique.
  • Disponible dans de nombreuses tailles de filetage pour s'adapter à une large gamme de conteneurs à déchets
  • Excellente résistance chimique
  • Les accessoires tels que les raccords et les
En savoir plus