Imprimer
Bouchons pour fournitures de solvants, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M128-01 M128-02 M138-01 M138-02 M138-03 M139-01 M139-02 M139-03 M140-01 M140-02 M140-03 M141-01 M143-01 M143-02 M143-03 M144-01 M144-02 M144-03 M144-05 M145-01 M145-02 M145-03 M145-04 M145-05 M147-01 M147-02 M180-01 M180-02 M180-03 M183-04 M529-01
590-0063EA 204 EUR
590-0063 590-0064 590-0065 590-0066 590-0067 590-0068 590-0069 590-0070 590-0071 590-0072 590-0073 590-0074 590-0075 590-0076 590-0077 590-0078 590-0079 590-0080 590-0081 590-0082 590-0083 590-0084 590-0085 590-0086 590-0090 590-0091 590-0092 590-0093 590-0094 590-0097 590-0208
Bouchons pour fournitures de solvants, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Les bouchons b.safe avec les raccords, les tubes et une vanne d'air forment une unité parfaite pour l'extraction du solvant des flacons de laboratoire.
  • Protection parfaite contre les vapeurs dangereuses
  • Système fermé : réduction des pertes coûteuses de solvants
  • Garantie d'éluants purs
  • Vaste choix de tailles de bouchons pour une compatibilité avec n'importe quel flacon d'éluant
  • Pas de torsion des capillaires
  • Les bouchons à vis peuvent être étiquetés individuellement à la main ou avec des étiquettes autocollantes amovibles
B. Valve d'air sûre : La valveEn savoir plus