Imprimer
VWR®, Bouchons de sécurité pour bidon de collecte
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
590-0043EA 103 EUR
590-0043 590-0044 590-0045 590-0046
VWR®, Bouchons de sécurité pour bidon de collecte
Capuchons Bouchons de sécurité
Récupération des solvants usagés en toute sécurité et sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Matériaux de haute qualité (PTFE et PP) garantissant une sécurité optimale pour l'environnement et le personnel de laboratoire.
  • Recommandé pour les systèmes HPLC
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Raccord pour tuyaux, par ex. évacuation de purge de divers instruments HPLC (uniquement pour bouchons de sécurité pour flacons de collecte avec raccords pour tuyaux)
Informations de commande: Un filtre à charbon actif doit être commandé séparément.