Imprimer
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
581500-500
581500-500EA 155 EUR
581500-500
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formule: C₉H₁₈NO₂
Poids moléculaire: 172.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9