Imprimer
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
25005-102130 25005-154030 25005-153030 25005-152130 25005-054630 25005-053030 25005-052130 25005-014001 25005-013001 25005-104630 25005-154630 25005-254630 25005-253030 25003-012101 25003-011001 25003-014001 25005-012101 25003-103030 25003-154030 25003-153030 25003-152130 25003-124630 25003-013001 25003-104030 25003-102130 25003-101030 25003-054630 25003-053030 25003-052130 25003-034630 25003-032130 25003-104630 25003-154630 25005-104030 25005-011001 25003-051030 25003-254030
554-4295EA 904 EUR
554-4295 554-4380 554-4567 554-4297 554-4294 554-4561 554-4293 554-4557 554-4556 554-4296 554-4298 554-4299 554-4570 554-4530 554-4529 554-4532 554-4555 554-4546 554-4552 554-4551 554-4291 554-4549 554-4531 554-4547 554-4289 554-4545 554-4288 554-4541 554-4287 554-4539 554-4537 554-4290 554-4292 554-4565 554-4554 554-4540 554-4553
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C18
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à base de silice ultra-pure, à bouchon terminal, avec une forme de pic et une résolution exceptionnelles, conçues pour l'HPLC et la LC/MS.
  • Réduction significative de l'asymétrie des pics tout en conservant la sélectivité C18
  • Résolution, efficacité et sensibilité excellentes
  • Confiance dans l'exactitude et la qualité des données analytiques
Ces colonnes à base de silice ultrapure et à capuchon terminal permettent une réduction significative de la traînée des pics en utilisant des gradients génériques avec une sélectivité C18. Grâce à leurEn savoir plus