Imprimer
Colonnes HPLC d'échange cationique, PRP-X200
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
79394 79441 79442 79384 79357 79456 79368 79449 79369 79127 79128 79363 79288 79914
554-0223EA 965 EUR
554-0223 554-0243 554-0244 554-0216 554-0207 554-1270 554-1245 554-1264 554-1246 554-1227 554-1228 554-1493 HAMI79288 HAMI79914
Colonnes HPLC d'échange cationique, PRP-X200
Colonnes pour chromatographie
Support polymère d'échange cationique pour la séparation de cations inorganiques et organiques.
  • pH stable compris entre 1 et 13
  • Séparation en toute simplicité des cations monovalents ou divalents, des alcalins et alcalino-terreux
  • Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution de cations hydrophobes et le nettoyage de colonnes
  • Utilisation conductivité ou de détection des UV