Imprimer
Filtre/barboteur dernière goutte pour phase mobile
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
JR-9000-0602 JR-9000-0603 JR-9000-0604 JR-9000-0640 JR-9000-0641 JR-9000-0642
554-1118EA 274 EUR
554-1118 554-1119 554-1120 554-1121 554-1122 554-1123
Filtre/barboteur dernière goutte pour phase mobile
Filtres Filtres de traitement des liquides
Le filtre/barboteur dernière goutte combine la filtration et la diffusion. Le corps en PTFE contient un filtre à phase mobile et un élément de diffusion soit en acier inoxydable, soit en PTFE. La connexion vers le solvant se fait avec un tuyau de diamètre intérieur de 1,5; 2,2 ou 3,5 mm. Un raccord 1/4"-28 connecte une alimentation en hélium de 1/8" au barboteur de 10 µm. Les deux raccords sont en PEEK.
  • Filtration et diffusion en une unité
  • Fritté en acier ou en PTFE
  • Disponibles en trois seuil de filtration