Imprimer
ValvTool
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
JR-800
554-1108EA 119 EUR
554-1108
ValvTool
Clés à molette
Pour desserrer et serrer des écrous de1/4'.
  • Tête rainurée permettant le serrage les tubes in situ