Imprimer
Capillaires en verre et micropipettes graduées, jetables
Fournisseur: CAMAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 121 EUR
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Capillaires en verre et micropipettes graduées, jetables
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Capillaires en verre jetables pour l'application manuelle des échantillons de 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ou 10 µl. Portatifs et peuvent être positionnés à l'aide du Guide de dépôts multiples pour plaques CCM (551-4230). Peuvent également être utilisés avec le porte-capillaires universel (552-0044). Les micropipettes graduées en verre de 5 µl conviennent à l'analyse qualitative sur les couches TLC conventionnelles.
  • Flacons avec code couleur
  • Pratique et convivial
  • Les micropipettes sont graduées en microlitres