Imprimer
Chambres à fond plat
Fournisseur: CAMAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
022.5150 022.5151 022.5250 022.5257 022.5259
552-0009EA 349 EUR
552-0009 552-0010 552-0015 552-0022 552-0024
Chambres à fond plat
Chambres de développement CCM
Les chambres à fond plat permettent de développer un chromatogramme dans des conditions de saturation partielle ou complète de l'atmosphère dans la cuve avec des vapeurs de solvants. Le degré de pré-saturation de la couche ne peut être contrôlé qu'avec les accessoires en option.