Imprimer
VWR®, Flacons silanisés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
548-1848EA 502 EUR
548-1848
VWR®, Flacons silanisés
Fioles
Améliorez la sensibilité de l'analyse des échantillons en éliminant les réactions échantillon/verre.
  • Idéal pour les applications HPLC haute sensibilité
  • Surface de verre désactivée, éliminant les réactions entre les composés polaires et le verre
  • Idéal pour les acides aminés, les protéines ou les phénols
  • Verre hydrolytique de classe 1