Imprimer
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
525-1161EA 27.3 EUR
525-1161 525-1162 525-1163 525-1164 525-1165 525-1166 525-1167 525-1168 525-1169 525-1170 525-1171 525-1172 525-1173 525-1174 525-1175 525-1176 525-1177
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes sont fabriqués à partir de PP USP classe VI, ce qui garantit une vision claire du comprimé. Ils intègrent une paroi de haute résistance et peuvent être centrifugés jusqu’à deux fois la force g maximale de la plupart des autres tubes à centrifuger.
  • De couleur ambrée pour les substances sensibles à la lumière
  • Idéals pour un traitement par vortex et les tables d’agitation
  • Sans RNase, ni DNase ni endotoxines
  • Les graduations gravées assurent la précision
  • Conviennent à tous les rotors standard
  • Idéals pour les extractions de phénol/chloroforme