Imprimer
Tubes à centrifuger, tubes Eppendorf® de 5,0 ml
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
0030119.509
525-0799EA 27.3 EUR
525-0799
Tubes à centrifuger, tubes Eppendorf® de 5,0 ml
Tubes Tubes à centrifuger
Polypropylène de haute qualité, transparent.
  • Traitement plus facile des échantillons jusqu'à 5,0 ml
  • Rendements plus élevés dans l'isolement de l'ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matière première est limitée
  • Applications pratiques et sûres pour la culture cellulaire
  • L'accès plus facile aux échantillons réduit le risque de contamination
  • Préparation des Mastermix et des tampons
  • Moins d'espace de stockage nécessaire
  • Lyse sûre des cellules et des tissus
Les tubes Eppendorf sont la référence pour la préparation simple et sûre d'En savoir plus