Imprimer
Centrifugeuse de paillasse, EBA 270
Fournisseur: Hettich
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2300
521-1625EA 1600 EUR
521-1625
Centrifugeuse de paillasse, EBA 270
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La Hettich EBA 270 est une centrifugeuse de table compacte pour laboratoire clinique.
  • Fonctionnement Run-Silent™ : niveau sonore d'une conversation normale
  • Couvercle ergonomique Easy-Lift™ : maintien du positionnement et protection contre les chutes du couvercle ; limite les risques de microtraumatismes répétés, les éclaboussures et la perturbation accidentelle des échantillons lors du chargement et du déchargement de votre centrifugeuse
  • Les couvercles Safety-Lock™ ont une fermeture et un verrouillage automatiques, garantissant une
En savoir plus