Imprimer

Milieux microbiologiques en ampoules

Marques : Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 127 EUR
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Milieux microbiologiques en ampoules
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie

Grande variété de milieux stériles en ampoules pour les analyses microbiologiques courantes, en ampoules en verre ou en plastique transparent. Fournis pré-mesurés pour un maximum d'efficacité et de commodité. Pour les eaux usées et l'eau potable publique : les milieux MF-Endo et M-FC (avec et sans acide rosolique pour contribuer à accroître la spécificité du milieu pour les coliformes fécaux) sont utilisés lors de l'analyse d'échantillons d'eau pour la détection des coliformes totaux, des coliformes fécaux et d'E. coli. Pour les denrées alimentaires et les boissons : les bouillons M-TGE, HPC, M-Green YM et Orange Serum sont utilisés dans l'industrie des denrées alimentaires et des boissons pour contrôler la qualité des produits finaux (et des liquides utilisés dans la fabrication de ces produits) afin de déceler d'éventuels organismes nocifs. Le bouillon de trypticase soja, M-TGE et HPC peuvent être utilisés pour tester des produits finis et les eaux de traitement afin de détecter l'ensemble des bactéries présentes, dans les secteurs pharmaceutique et microélectronique. Les bouillons Pseudomonas et KF-Streptococcal sont des milieux très sélectifs pour les organismes de ce genre, et sont utilisés pour contrôler les échantillons partout où la contamination par ces organismes doit être évitée.


  • Les ampoules de 2 ml sont des outils pratiques et efficaces de mise en culture des microorganismes sur des membranes filtrantes
  • Prêtes à l'emploi, sans dilution nécessaire
  • Durée de conservation de 1 an maximum à 2 à 8 °C
  • Conformes aux paramètres de la Technique de Filtration sur Membrane (MF) avec ampoules de 2 ml (paramètres mentionnés dans les Méthodes standard d'analyse de l'eau et des eaux usées, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20e édition)

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR