Imprimer
Filtres-seringue, Acrodisc® nylon
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4426 4427 4436 4438 4502 4522 4528 4540 4541 4546 4549 4550 4551 AP-4436 AP-4438 AP-4502 AP-4517 AP-4522 AP-4528 AP-4548 AP-4549 AP-4788 AP-4787 4561 4438TC 4551TC AP-4436TC AP-4549TC
514-4010EA 303 EUR
514-4010 516-7635 514-4012 514-4013 516-7652 516-7664 516-7667 516-7669 516-7670 516-7675 514-4029 514-4030 514-4031 514-4066 514-4068 514-4069 514-4070 514-4071 514-4073 514-4075 514-4076 514-0368 514-0183 516-0432 514-1436 514-1451 514-1454 514-1455
Filtres-seringue, Acrodisc® nylon
Filtres Filtres-seringue
Filtre polyvalent pour la filtration des échantillons à base de solvants et aqueux. Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools.
Membrane en nylon avec boîtier en PP
La version GxF offre deux à quatre fois le rendement des préfiltres standard.